Learn More
BRAND™ Pipetta volumetrica di classe AS in vetro AR/vetro sodico-calcico BlauEterna&Trade;
In vetro soda-calcico AR-GLAS™. Le pipette con bulbo BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ a 1 marcatura includono la marcatura DE-M in smalto blu. Consegnate con il numero di lotto e un certificato di lotto incluso in ogni confezione del produttore. Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta.
Marca:  BRAND™ 29708
51.42 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11363854
  • 64.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 23-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass
  • 1-Mark with DE-M Marking in blue enamel
  • Class AS
  • DIN EN ISO 648 certified
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Waiting time: 5 seconds
  • Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
  • DAkkS calibration certificate available upon request.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Per erogazione
Classe AS
DE-M Marking
0.015 ml
6 ml
Bulb Pipet
DIN EN ISO 648, ISO 1769
Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass
Blu, marcatura DE-M
Confezione da 6
Orange
400 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
BRAND™ Pipetta volumetrica di classe AS in vetro AR/vetro sodico-calcico BlauEterna&Trade; > Capacity: 6mL; Orange