Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ Casein
Blocker Casein is a ready-to-use solution of purified casein for blocking steps in western blot, ELISA, IHC, and nucleic acid detection methods.
53.50€ - 437.00€
Specifica
Product Type | Blocker Casein |
---|---|
Forma | Liquid |
Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot, ELISA |
Product Line | Blocker™ |
Concentrazione | 1X |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13454299
|
Thermo Scientific™
37582 |
Blocker Casein in PBS, 100 mL |
54.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10496134
|
Thermo Scientific™
37528 |
Blocker con caseina in PBS |
238.00€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
13464299
|
Thermo Scientific™
37583 |
Blocker Casein in TBS, 100 mL |
53.50€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18643873
|
Thermo Scientific™
37528X3 |
Blocker Casein in PBS, 3 x 1 L |
437.00€
pezzi 3 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10443644
|
Thermo Scientific™
37532 |
Blocker Casein in TBS, 1 L |
203.00€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Blocker Casein is a ready-to-use solution of purified casein for blocking steps in western blot, ELISA, IHC, and nucleic acid detection methods. Blocker Casein is 1% (w/v) casein, which corresponds to the optimal concentration for most applications.
Features of Blocker Casein include:• Purified casein—single-protein blocking buffer provides fewer chances of cross-reaction with assay components than serum or milk solutions
• Easy to use—1% casein solution is ready to use; can be diluted further as needed
• Safe—stable, thimerosal-free formulation
Specifica
Blocker Casein | |
Western Blot, ELISA | |
1X | |
Store at 4°C. |
Liquid | |
Blocker™ | |
Single purified protein |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Blocker™ Casein