Learn More
Fisherbrand™ Blocks for Fisherbrand™ Isotemp™ Digital Dry Baths/Block Heaters-Mixed Blocks
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
1
3
18
30
32
Descrizione
Grande varietà di blocchi per qualsiasi applicazione
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 18 x 1.5 mL, 10 x 2 mL |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Riscaldatori/bagni a secco Thermo Scientific digitali e touch screen (non modelli compatti) |
Materiale | Lega di alluminio |
No. of Places | 18 |
Tipo | Block |
Include | 1.5 mL and 2.0 mL |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Blocks for Fisherbrand™ Isotemp™ Digital Dry Baths/Block Heaters-Mixed Blocks >