Learn More
Bohlender™ BOLA™ Miniature Luer Connectors, PTFE
Transition from luer connection to female thread UNF 1/4 in. 28 G with these PTFE miniature luer connectors
Marca:  Bohlender™ F717-04
Codice prodotto. 10023602
  • 25.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PTFE Miniature Luer Connectors
  • For transition from luer connection to female thread UNF 1/4 in. 28 G
  • Universal chemical resistance
Compliance
FDA
Specifica
Specifica
FDA
Autoclavable
PTFE
-200°C
UNF 1/4 in. 28 G
White
Miniature Luer Connector
Luer connector with female luer cone
1.6 mm
Transition from luer connection to female thread UNF 1/4 in. 28 G
1.6 x 3.2mm (I.D. x O.D.)
Female Luer Cone
250°C