Learn More
Bohlender™ BOLA™ Miniature Luer Connectors, PTFE
Transition from luer connection to female thread UNF 1/4 in. 28 G with these PTFE miniature luer connectors
23.74€ - 34.56€
Specifica
Product Type | Miniature Luer Connector |
---|---|
Certificazione/Conformità | FDA |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | Transition from luer connection to female thread UNF 1/4 in. 28 G |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10083261
|
Bohlender™
F717-08 |
Male Luer Cone | 1.6 x 3.2mm (I.D. x O.D.) |
34.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10573632
|
Bohlender™
F717-02 |
Female Luer Cone | 0.8 x 1.6mm (I.D. x O.D.) |
23.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10023602
|
Bohlender™
F717-04 |
Female Luer Cone | 1.6 x 3.2mm (I.D. x O.D.) |
23.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- PTFE Miniature Luer Connectors
- For transition from luer connection to female thread UNF 1/4 in. 28 G
- Universal chemical resistance
Compliance
FDA
Specifica
Miniature Luer Connector | |
Autoclavable | |
Transition from luer connection to female thread UNF 1/4 in. 28 G | |
UNF 1/4 in. 28 G | |
250°C |
FDA | |
PTFE | |
-200°C | |
White |