missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Miniature Luer Connectors, PTFE

Transition from luer connection to female thread UNF 1/4 in. 28 G with these PTFE miniature luer connectors

Marca:  Bohlender™ F717-02

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10573632

  • 23.74€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • PTFE Miniature Luer Connectors
  • For transition from luer connection to female thread UNF 1/4 in. 28 G
  • Universal chemical resistance

Compliance

FDA

Specifica

Specifica

FDA
Luer connector with female luer cone
1 mm
Transition from luer connection to female thread UNF 1/4 in. 28 G
0.8 x 1.6mm (I.D. x O.D.)
Female Luer Cone
250°C
Miniature Luer Connector
Autoclavable
PTFE
-200°C
UNF 1/4 in. 28 G
White
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali