Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Screw-in Tubing Connectors
Connect elastic tubing with these tubing connectors. BOLA PTFE Tubing Connectors feature universal chemical resistance and are vacuum suitable.
Marca:  Bohlender™ D579-06
Codice prodotto. 10480722
  • 48.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PTFE straight fitting
  • One connector for elastic tubing (e.g. Viton, Tygon, silicone) and one screw-in thread (either NPT or G)
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
Compliance
FDA
Specifica
Specifica
FDA
Autoclavable
PTFE
22 mm
Connecting Elastic Tubing
10/Pk.
1/4 in. NPT
White
Tube End Fitting
5.8 mm
9 mm
Wrench Size: 15mm
-200°C
9mm O.D., 5.8mm I.D.
Straight
100°C