Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Screw-in Tubing Connectors
Connect elastic tubing with these tubing connectors. BOLA PTFE Tubing Connectors feature universal chemical resistance and are vacuum suitable.
40.00€ - 109.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | Connecting Elastic Tubing |
Min. Operating Temperature (Metric) | -200°C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10680172
|
Bohlender™
D579-02 |
4.5mm O.D., 2.5mm I.D. |
47.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10480722
|
Bohlender™
D579-06 |
9mm O.D., 5.8mm I.D. |
48.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10748062
|
Bohlender™
D579-26 |
11mm O.D., 25mm I.D. |
40.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10378701
|
Bohlender™
D579-24 |
9mm O.D., 5mm I.D. |
109.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- PTFE straight fitting
- One connector for elastic tubing (e.g. Viton, Tygon, silicone) and one screw-in thread (either NPT or G)
- Universal chemical resistance
- Product is only exposed to PTFE
Compliance
FDA
Specifica
FDA | |
PTFE | |
-200°C |
Autoclavable | |
Connecting Elastic Tubing | |
Straight |