Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Screw-in Tubing Connectors
Connect elastic tubing with these tubing connectors. BOLA PTFE Tubing Connectors feature universal chemical resistance and are vacuum suitable.
Marca:  Bohlender™ D579-26
Codice prodotto. 10748062
  • 40.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PTFE straight fitting
  • One connector for elastic tubing (e.g. Viton, Tygon, silicone) and one screw-in thread (either NPT or G)
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
Compliance
FDA
Specifica
Specifica
FDA
Autoclavable
PTFE
25 mm
Connecting Elastic Tubing
11mm O.D., 25mm I.D.
Straight
250°C
Screw-in Tubing Connector
25 mm
11 mm
Wrench Size: 18mm
-200°C
3/8 in. G