missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ PTFE T-shaped Tubing Connectors

Connect elastic tubing with these tubing connectors. BOLA PTFE Tubing Connectors feature universal chemical resistance and are vacuum suitable.

Marca:  Bohlender™ D577-08

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10369371

  • 49.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • PTFE straight fitting
  • Three connectors for elastic tubing (e.g. Viton, Tygon, silicone)
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
Specifica

Specifica

FDA
6 mm dia. bore
PTFE
-200°C
6mm I.D., 11mm O.D.
250°C
Tubing Connector
Autoclavable
28.5 mm
1/Pk.
T-shape
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato