Learn More
Bohlender™ Tubo in PTFE
Utilizzare questo tubo per trasportare prodotti aggressivi quali acidi, soluzioni alcaline, gas e solventi. I tubi in PTFE Bohlender™ BOLA™ sono caratterizzati da elevata resistenza chimica e possono resistere a temperature da -200 a +260°C. Ideali per applicazioni di cromatografia liquida.
Marca: Bohlender™ S1810-32
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Almost universal chemical resistance
- Free from extractable agents
- Physiologically safe
- Non-adhesive surface
- Very good sliding characteristics
- Very good dielectric characteristics
- Flame retardant according to UL94V0
- Oxygen value more than 95
- Resistant to irradiation and weather
- Can be sterilized in ETO and in autoclaves
Specifica
FDA, USP Class VI | |
2 mm | |
4 mm | |
Perfect tubing for aggressive and pure liquids or gases | |
1 Pack | |
140 bar |
Autoclavable | |
PTFE | |
1 mm | |
-200°C | |
Translucent to Milky-white | |
260°C |