Learn More
Bohlender™ Tubo in PTFE
Utilizzare questo tubo per trasportare prodotti aggressivi quali acidi, soluzioni alcaline, gas e solventi. I tubi in PTFE Bohlender™ BOLA™ sono caratterizzati da elevata resistenza chimica e possono resistere a temperature da -200 a +260°C. Ideali per applicazioni di cromatografia liquida.
37.58€ - 130.38€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA, USP Class VI |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | Perfect tubing for aggressive and pure liquids or gases |
Min. Operating Temperature (Metric) | -200°C |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15293179
|
Bohlender™
S1810-50 |
6 mm | 8 mm |
70.86€
3m |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15243179
|
Bohlender™
S1810-32 |
2 mm | 4 mm |
130.38€
10m |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15213179
|
Bohlender™
S1810-10 |
0.8 mm | 1.6 mm |
37.58€
10m |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Resistenza chimica pressoché universale
- Senza agenti estraibili
- Fisiologicamente sicuro
- Superficie non adesiva
- Caratteristiche di scorrevolezza ottime
- Caratteristiche dielettriche ottime
- Ignifugo secondo UL94V0
- Valore dell'ossigeno maggiore di 95
- Resistente a irradiazione e intemperie
- Può essere sterilizzato in ETO e autoclavi
Specifica
FDA, USP Class VI | |
PTFE | |
-200°C | |
Translucent to Milky-white |
Autoclavable | |
Perfect tubing for aggressive and pure liquids or gases | |
1 Pack | |
260°C |