Learn More
Boron nitride, low binder, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 15401887
Boron nitride, low binder, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15401887
1 Pc.
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Codice prodotto. 15401887
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043255.KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used as a lubricant and an additive to cosmetic products. Boron nitride has potential use in nanotechnology. Also used in paints, dental cements, pencil leads, xerographic process and laser printers, sealing oxygen sensors.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Boron nitride
CAS 10043-11-5
Forma fisica Hot Pressed Rod
Quantità 1 Pc.
Formula molecolare BN
Numero MDL MFCD00011317
Sinonimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Boron nitride is insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides,
InChI Key LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B=N
IUPAC Name azanylidyneborane
Molecular Weight (g/mol) 24.82
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Peso formulazione 24.82
Percent Purity 99.5%
Imballaggio Bag
Titolo del prodotto
Boron nitride, low binder, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific™ >