Learn More
Boron oxide, 97.5% min, typically 98.5%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
It is used as a flux, an acid catalyst and a chemical intermediate in production of boron halides, esters, carbide, nitride, and metallic borides. Boron oxide has shown a promising effect on glycerol hydrogenolysis to 1,2-propanediol. It is also an essential material for the preparation of cordierite ceramics from Talc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 1860°C |
Materiale o nome chimico | Boron oxide |
Punto di fusione | ∽450°C |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min., typically 98.5% |
Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water and methanol. |
IUPAC Name | oxo[(oxoboranyl)oxy]borane |
Peso formulazione | 69.62 |
Sensibilità | Hygroscopic |
Densità | 2.46 ^+ 0.01 g/mL |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
W13K026 | Certificato di analisi | 19/09/2024 | 012290.A3,012290.36,012290.A9 |
Q03J013 | Certificato di analisi | 09/05/2023 | 012290.36 |
W12I022 | Certificato di analisi | 16/09/2022 | 012290.A3,012290.36,012290.A9 |
Y16G050 | Certificato di analisi | 14/09/2022 | 012290.A3,012290.36,012290.A9 |
T10G002 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 012290.A3,012290.36,012290.A9 |