Learn More
Boron pieces, crystalline, 20mm (0.8in) & down, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11386498
Boron pieces, crystalline, 20mm (0.8in) & down, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11386498
50 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Codice prodotto. 11386498
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012134.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-42-8
Formula molecolare B
Molecular Weight (g/mol) 10.81
Numero MDL MFCD00134034 MFCD00151272
InChI Key ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
IUPAC Name boron
SMILES [B]
Specifica
Materiale o nome chimico Boron pieces
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 50 g
Percent Purity 99.5%
Odore Odorless
Dimensione particelle 20mm (0.8 in.) & down
Forma Crystalline Pieces
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ11J007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/07/2024 Catalog Number012134.30,012134.09,012134.18
Numero di lottoE19P16A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number012134.30,012134.09,012134.18
Numero di lottoG11M14 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number012134.30,012134.09,012134.18
Numero di lottoG29M22 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number012134.30,012134.09,012134.18
Numero di lottoB20P24A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number012134.30,012134.09,012134.18
Titolo del prodotto
Boron pieces, crystalline, 20mm (0.8in) & down, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >