Learn More
Boron tribromide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 91.2°C |
Materiale o nome chimico | Boron tribromide |
Punto di fusione | -46.0°C |
Nota nome | 99+% |
Quantità | 25 g |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Formula lineare | BBr3 |
Fieser | 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43 |
Indice di Merck | 15, 1349 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0459144 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 365215000,365211000,365210250 |
A0468378 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 365215000,365211000,365210250 |
A0459144 | Certificato di analisi | 16/01/2024 | 365215000,365211000,365210250 |
A0448139 | Certificato di analisi | 29/11/2023 | 365215000,365211000,365210250 |
A0428313 | Certificato di analisi | 01/11/2023 | 365215000,365211000,365210250 |
Sicurezza e movimentazione
- Boron tribromide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H300-Letale se ingerito.
- H330-Letale se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chemical Extravaganza
Shop now and save up to 97% on top-quality products for your lab needs.Codice sconto: 25908Scade: 2025-03-31
Days
10Hours
20Minutes
32Seconds
5