Learn More
Boron trifluoride, 12% (1.5M) in methanol, Thermo Scientific Chemicals
Trifluoruro di boro, 12% (1,5 M) in metanolo, ACROS Organics, quantità: 500 g, confezione: Flacone in vetro, punto di ebollizione: 65,0 °C, CAS: 373-57-9, 67-56-1, da ambra a incolore, punto di fusione: -98,0 °C, formula molecolare: BF3, peso molecolare: 67,81, purezza percentuale: da 10 a 15% (p/v BF3)
30.85€ - 140.70€
Specifica
Punti di ebollizione 65.0°C
Materiale o nome chimico Boron trifluoride
Punto di fusione -98.0°C
Nota nome 1.5M solution in methanol
CAS 373-57-9, 67-56-1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10578122
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
402761000
100 g Glass bottle
30.85€
100g
10186840
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
402765000
500 g Flacone in vetro
82.01€
500g
10521944
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
402760010
1 kg Glass bottle
140.70€
1kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di acilazione, acido di Lewis
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Boron trifluoride, 12% (1.5M) in methanol, Thermo Scientific Chemicals