Learn More
Borosilicate Glass Automatic Burette
223.00€ - 277.68€
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Descrizione Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12892094
Vedere i documenti
Pyrex
3396/02AS
Automatic buret with Schellbach stripe 10 mL
241.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12872094
Vedere i documenti
Pyrex
3296/04AS
Automatic buret 25 mL
223.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12802104
Vedere i documenti
Pyrex
3396/04AS
Automatic buret with Schellbach stripe 25 mL
277.68€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12812104
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Pyrex
3396/06AS
Automatic buret with Schellbach stripe 50 mL
263.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12882094
Vedere i documenti
Pyrex
3296/06AS
Automatic buret 50 mL
241.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With automatic zero facility
  • Simple operation - To fill burette apply a slight positive pressure to lower sidearm - To set zero, release pressure to allow excess liquid to siphon back into the bottle
  • Burettes manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
  • White enamel graduations
  • 1.5mm bore PTFE key stopcock
  • The following accessories are sold separately: Glass Reservoir (3297/12) and Rubber Blowing Ball for Class AS Auto Burets (3297/14AS)
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Borosilicate Glass Automatic Burette