Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Centrifuge Tube
Withstands RCF up to 700. Design and accuracy meet ASTM (American Society for Testing and Materials) specifications.
Marca:  BRAND™ 362138
139.58 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11884050
  • 166.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Withstands RCF up to 700.
  • Borosilicate glass construction (Boro 3.3)
  • Cylindrical with conical bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 mL
160 mm
Conical
700 x g