Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Centrifuge Tube
Withstands RCF up to 700. Design and accuracy meet ASTM (American Society for Testing and Materials) specifications.
102.00€ - 166.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
---|---|
Forma del fondo | Conical |
RCF max | 700 x g |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11894050
|
BRAND™
362338 |
167 mm |
106.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11874050
|
BRAND™
362038 |
203 mm |
102.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11884050
|
BRAND™
362138 |
160 mm |
166.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Withstands RCF up to 700.
- Borosilicate glass construction (Boro 3.3)
- Cylindrical with conical bottom
Specifica
100 mL | |
Conical | |
700 x g |