Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini coprioggetto per microscopia di vetro borosilicato
Si raccomanda l'uso di vetrini coprioggetto per microscopia Marienfeld Superior&Trade; di vetro borosilicato per fornire qualità e affidabilità per le esigenze di microscopia. Sono di materiale facilmente separabile e, quindi, sono adatti per l'uso in montavetrini automatizzati.
Marca:  Marienfeld Superior™ 0111520
Codice prodotto. 10006111
  • 166.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Prodotti da vetro borosilicato D 263™ M chimicamente resistente di prima classe idrolitica
  • Per microscopia a luce e fluorescenza, in particolare nelle scienze mediche e biologiche
  • Eccelente planarità, assolutamente incolore, perfettamente chiaro
  • Indice de rifrazione ne: 1.5255
  • Valore diAbbe ve: 55
  • In conformità con DIN ISO 8255
  • Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Specifica
Vetrini coprioggetto
Vetro borosilicato D 263™ M
12 mm
Marcatura CE
Rotondo
N. 1 (0,13-0,16 mm)
Vetrini per microscopia
1000