Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini coprioggetto per microscopia di vetro borosilicato
Si raccomanda l'uso di vetrini coprioggetto per microscopia Marienfeld Superior&Trade; di vetro borosilicato per fornire qualità e affidabilità per le esigenze di microscopia. Sono di materiale facilmente separabile e, quindi, sono adatti per l'uso in montavetrini automatizzati.
73.00€ - 152.64€
Specifica
Product Type | Vetrini coprioggetto |
---|---|
Forma | Rotondo |
Materiale | Vetro borosilicato D 263™ M |
Spessore (sistema metrico) | N. 1 (0,13-0,16 mm) |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vetrini per microscopia |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10178011
|
Marienfeld Superior™
0111500 |
10 mm |
73.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10006111
|
Marienfeld Superior™
0111520 |
12 mm |
152.64€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Prodotti da vetro borosilicato D 263™ M chimicamente resistente di prima classe idrolitica
- Per microscopia a luce e fluorescenza, in particolare nelle scienze mediche e biologiche
- Eccelente planarità, assolutamente incolore, perfettamente chiaro
- Indice de rifrazione ne: 1.5255
- Valore diAbbe ve: 55
- In conformità con DIN ISO 8255
- Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Vetrini coprioggetto | |
Vetro borosilicato D 263™ M | |
Vetrini per microscopia | |
1000 |
Rotondo | |
N. 1 (0,13-0,16 mm) | |
Marcatura CE |