Learn More
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Crystallizer without Spout
Use the Fisherbrand™ Borosilicate Glass Crystallizer without Spout to perform crystallization.
Marca:  Fisherbrand™ FB35141
10.26 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11893822
  • 15.96€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Without spout
  • Weight: 0.8kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
300 mL
Borosilicate Glass
Evaporating Dish
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Crystallizer without Spout > Borosilicate Glass Crystallizer