Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Digestion Tube with Socket
Designed for use with blockheaters.
Marca: Quickfit TJ250/42/6
207.10 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Contains Quickfit precision-ground socket to accept air condensers
- Manufactured from borosilicate glass for highest chemical and thermal durability
Specifica
Digestion Tube with Socket | |
42 mm | |
5/Pk. |
Borosilicate Glass (3.3) | |
300 mm |