Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Digestion Tube with Socket
Designed for use with blockheaters.
75.55€ - 580.00€
Specifica
Product Type | Digestion Tube with Socket |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12425426
|
Quickfit
TJ15/16/1 |
16 mm | 145 mm |
75.55€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12435426
|
Quickfit
TJ250/42/6 |
42 mm | 300 mm |
218.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 10-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15597990
|
Quickfit
TJ75/26/3 |
26 mm | 255 mm |
580.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 03-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15587990
|
Quickfit
TJ100/26/3 |
26 mm | 300 mm |
580.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Contains Quickfit precision-ground socket to accept air condensers
- Manufactured from borosilicate glass for highest chemical and thermal durability
Specifica
Digestion Tube with Socket | |
Borosilicate Glass (3.3) |