Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass Filter Flask
Lateral socket for vacuum tubing with outer diameter 15-18 mm
Marca:  BRAND™ 73724
67.75 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.81000kg
Codice prodotto. 10335331
  • 82.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Boro 3.3 glass
  • DIN 12476, ISO 6556
  • Specifica
    Specifica
    Clear
    1000 mL
    Lateral socket
    18 mm
    Borosilicate Glass