Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass Filter Flask
Lateral socket for vacuum tubing with outer diameter 15-18 mm
63.15€ - 198.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Include | Lateral socket |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10325331
|
BRAND™
73719 |
500 mL |
63.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10335331
|
BRAND™
73724 |
1000 mL |
82.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10759201
|
BRAND™
73729 |
2000 mL |
198.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
Clear | |
Borosilicate Glass | |
Lateral socket |