Learn More
Cytiva Whatman™ Borosilicate Glass Frits
Intended for use with GV-Series Vacuum Filtration Systems, Whatman™ Borosilicate Glass Frits are recommended for filtration (aqueous and organic solvents) and biological analysis.
73.65€
Specifica
Monouso | Reusable |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Whatman GV050 Series Glass Vacuum Filtration System |
Materiale | Vetro borosilicato |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Vacuum Filtration |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11364934
|
Cytiva
10442003 |
Whatman GV050 Series Glass Vacuum Filtration System |
73.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Material: Borosilicate Glass
- For Use With (Application): Filtration (aqueous and organic solvents) and biological analysis
Specifica
Reusable | |
Vetro borosilicato | |
Vacuum Filtration | |
1 Ea. |
Whatman GV050 Series Glass Vacuum Filtration System | |
Non-sterile | |
GV050/0/03 | |
Glass Frit Filter |
For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Titolo del prodotto
Cytiva Whatman™ Borosilicate Glass Frits