Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bottiglia per lavaggio gas in vetro borosilicato senza testa
Provides an inexpensive but effective method for the washing and drying of gases. Lenz Laborglasinstrumente™ Gas Washing Bottles without Head are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05515058
Codice prodotto. 10130391
  • 47.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12596, without head
  • With socket NS 29/32
  • Available in a range of capacities
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
500 mL
Gas Washing Bottle without Head
NS 29/32
DIN 12463
Borosilicate Glass
Socket
200 mm
1 Pack