Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bottiglia per lavaggio gas in vetro borosilicato senza testa
Provides an inexpensive but effective method for the washing and drying of gases. Lenz Laborglasinstrumente™ Gas Washing Bottles without Head are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
23.00€ - 47.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Tipo | Gas Washing Bottle without Head |
Include | Socket |
Giunto rastremato standard | NS 29/32 |
Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10548681
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05515037 |
100 mL |
23.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10444491
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05515049 |
250 ml |
26.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10130391
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05515058 |
500 mL |
47.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Acc. to DIN 12596, without head
- With socket NS 29/32
- Available in a range of capacities
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Borosilicate Glass | |
Socket | |
200 mm | |
1 Pack |
Gas Washing Bottle without Head | |
NS 29/32 | |
DIN 12463 |