Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bottiglia per lavaggio gas in vetro borosilicato senza testa
Provides an inexpensive but effective method for the washing and drying of gases. Lenz Laborglasinstrumente™ Gas Washing Bottles without Head are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05515049
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Acc. to DIN 12596, without head
- With socket NS 29/32
- Available in a range of capacities
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
250 ml | |
Flacone per lavaggio gas senza setto filtrante | |
NS 29/32 | |
DIN 12463 |
Borosilicate Glass | |
Presa | |
200 mm | |
Confezione da 1 |