Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, rimless, heavy wall
Manufactured from borosilicate glass with a heavy wall design for strong resistance to heat and chemicals. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Heavy Wall Rimless Test Tubes are ideal for chemical and biological work.
76.20€ - 90.65€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 4142 |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15892275
|
Fisherbrand™
90106130 |
16 mm | 125 mm | 14 mL |
76.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15862295
|
Fisherbrand™
90106164 |
16 mm | 150 mm | 17 mL |
90.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for this work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Thick-walled and therefore mechanically very resistant
- With round bottom
Specifica
ISO 4142 | |
Borosilicate Glass |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, rimless, heavy wall