Learn More
Kartell™ Borosilicate Glass Mortar for Tissue Grinder
Kartell™ Borosilicate Glass Mortar for Tissue Grinder is a solid container that a pestle can grind samples against.
Marca:  Kartell™ 0611000
Codice prodotto. 10166090
  • 61.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PTFE Pestle sold separately
  • Ideal for small amounts of tissue
  • Volumes stated are working volumes
  • Avoid excessive generated heat as it could cause binding
Specifica
Specifica
Crystal clear
10 mL
Mortar
150mm
15mm
Borosilicate Glass
Pestle