Learn More
Fisherbrand™ Provetta con bordo con parete di medio spessore in vetro borosilicato
In vetro borosilicato con parete di medio spessore. Le provette per test con parete di medio spessore con bordo in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono ideali per eseguire attività chimiche e biologiche.
Marca: Fisherbrand™ FB63133
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Features: rimmed medium walls
- Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
- Complies to: ISO 4142
Specifica
ISO 4142 | |
Vetro borosilicato | |
Sì |
100 mm | |
Conf. da 100 | |
12 mm |