Learn More
Fisherbrand™ Provetta con bordo con parete di medio spessore in vetro borosilicato
In vetro borosilicato con parete di medio spessore. Le provette per test con parete di medio spessore con bordo in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono ideali per eseguire attività chimiche e biologiche.
24.64€ - 61.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 4142 |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Con bordo | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11982198
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 150 mm |
49.94€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11952198
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11962198
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11972198
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 125 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11932198
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 75 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11992198
|
Fisherbrand™
|
18 mm | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11982178
|
Fisherbrand™
|
24 mm | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Caratteristiche: pareti medie con bordi
- Grado: provette per test da 3.3 in vetro borosilicato
- Conformi a: ISO 4142
Specifica
ISO 4142 | |
Vetro borosilicato | |
Sì |