Learn More
Fisherbrand™ Provetta con bordo con parete di medio spessore in vetro borosilicato
In vetro borosilicato con parete di medio spessore. Le provette per test con parete di medio spessore con bordo in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono ideali per eseguire attività chimiche e biologiche.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Peso : 2.02852kg
Description
- Features: rimmed medium walls
- Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
- Complies to: ISO 4142
Spécification
18 mm | |
150 mm | |
Conf. da 100 |
ISO 4142 | |
Vetro borosilicato | |
Sì |