Learn More
Fisherbrand™ Matracci di Erlenmeyer con collo stretto in vetro borosilicato
In vetro borosilicato. Le fiasche di Erlenmeyer Fisherbrand™ a collo stretto in vetro borosilicato presentano una forma conica e sono graduate.
Marca: Fisherbrand™ SPFS66500-200
48.50 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Graduati
- ISO 1773
- Vetro borosilicato
- Conico
Specifica
ISO 1773 | |
200 mL | |
135 mm | |
Yes | |
79 mm |
34 mm | |
Vetro borosilicato | |
Conico | |
Stretta |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now