Learn More
JG Finneran Associates™ Borosilicate Glass Shell Vials
Available in clear or amber Type 1 glass. JG Finneran Associates™ Borosilicate Glass Shell Vials are limited volume shell vials that feature thicker walls and precisely designed conical bottoms. Available in multiple sizes; many are designed for use in Waters WISP™ autosamplers.
Marca:  JG Finneran Associates™ 4100M-1545A
Codice prodotto. 12347039
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available in clear or amber Type I borosilicate glass for easy disposal
  • Vials feature thicker walls for safer sample handling
  • Limited volume shell vials
  • Precisely designed conical bottom permits maximum sample evacuation
  • Most sizes are designed to work in the Waters WISP™ 96 position autosampler
Specifica
Specifica
15 mm
Borosilicate Glass
Chromatography
100
Snap Cap
100/Pk.
Waters WISP™ 96 Position Autosampler
Amber
4 mL
Snap Plug
Conical
45 mm