Learn More
JG Finneran Associates™ Borosilicate Glass Shell Vials
Available in clear or amber Type 1 glass. JG Finneran Associates™ Borosilicate Glass Shell Vials are limited volume shell vials that feature thicker walls and precisely designed conical bottoms. Available in multiple sizes; many are designed for use in Waters WISP™ autosamplers.
11.85€ - 18.90€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Chromatography |
Include | Snap Plug |
N. per confezione | 100 |
Stile della base | Conical |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Marking Spot | Diametro (sistema metrico) apertura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Marking Spot | Diametro (sistema metrico) apertura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10370951
|
JG Finneran Associates™
4100-840A |
Amber | 1 mL | No | 8 mm |
12.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12327039
|
JG Finneran Associates™
|
Amber | 2 mL | White | 12 mm |
18.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10167360
|
JG Finneran Associates™
4100-1545A |
Amber | 4 mL | No | 15 mm |
18.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12347039
|
JG Finneran Associates™
4100M-1545A |
Amber | 4 mL | White | 15 mm | N/A | |||
12317039
|
JG Finneran Associates™
4100M-1232 |
Clear | 2 mL | White | 12 mm |
12.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10085470
|
JG Finneran Associates™
4100-1545 |
Clear | 4 mL | No | 15 mm |
16.05€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12337039
|
JG Finneran Associates™
4100M-1545 |
Clear | 4 mL | White | 15 mm | N/A | |||
12387029
|
JG Finneran Associates™
|
Clear | 0.75 mL | No | 8mL |
11.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Available in clear or amber Type I borosilicate glass for easy disposal
- Vials feature thicker walls for safer sample handling
- Limited volume shell vials
- Precisely designed conical bottom permits maximum sample evacuation
- Most sizes are designed to work in the Waters WISP™ 96 position autosampler
Specifica
Borosilicate Glass | |
Snap Plug | |
Conical |
Chromatography | |
100 | |
Snap Cap |