Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with PTFE Plug, Scale
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with PTFE Plug, Scale are used in liquid-liquid extractions to separate the components of a mixture into immiscible solvent phases of different densities.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04016137
Codice prodotto. 11892652
  • 83.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 18-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With NS socket and PE stopper
  • with PTFE plug
  • with screwthread retaining device
  • with scale (approx. volume /ml)
  • material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
100 mL
Borosilicate Glass
2Pack
Polyethylene