Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with PTFE Plug, Scale
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with PTFE Plug, Scale are used in liquid-liquid extractions to separate the components of a mixture into immiscible solvent phases of different densities.
83.00€ - 147.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Stopper Material Polyethylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11822662
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
04016170
1000 mL
147.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10110551
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
04016149
250 mL
99.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 24-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11892652
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
04016137
100 mL
83.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 18-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11846164
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
04016173
2000 mL
134.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11812662
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
04016158
500 mL
121.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11822652
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
04016128
50 mL
88.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 03-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With NS socket and PE stopper
  • with PTFE plug
  • with screwthread retaining device
  • with scale (approx. volume /ml)
  • material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass
Polyethylene