Learn More
Corning™ Bottle Top Dispensers
Corning™ Bottle Top Dispensers are volumetric instruments designed for convenient and safe dispensing of liquids with no loss of reagent.
416.51€ - 712.29€
Specifica
Product Type | Bottletop Dispenser |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 8655 |
Colore | Gray, Orange |
Densità | 2.2 g/cm3 |
Materiale | Polypropylene, PTFE |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16892080
|
Corning™
6840 |
0.25 to 2.5 mL |
416.51€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16802090
|
Corning™
6841 |
0.5 to 5 mL |
417.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16812090
|
Corning™
6842 |
1 to 10 mL |
416.51€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16822090
|
Corning™
6843 |
2.5 to 25 mL |
513.09€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16832090
|
Corning™
6844 |
5 to 50 mL |
603.64€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16842090
|
Corning™
6845 |
10 to 100 mL |
712.29€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Accurate and reproducible volume setting
- 360° rotatable valve block for convenient dispensing with tough bottle connections
- Convenient 3-position discharge tube for dispensing, sample recovery, and emptying
- Unique drip-free system to increase safety at work
- Easy disassembly for cleaning
- Easy in-lab calibration with built-in recalibration mechanism
Specifica
Bottletop Dispenser | |
Gray, Orange | |
Polypropylene, PTFE | |
Glass and Plastic Bottles | |
Non-sterile | |
1°C to 40°C | |
≤ 500 mm2/sec |
ISO 8655 | |
2.2 g/cm3 | |
Quick and precise dispensing of acids, bases and solvents | |
Calibration Tool, Thread Adaptors Set (4 sizes), Telescopic Suction Tube, Instruction Manual, Certificate of Performance | |
33.8°F to 104°F | |
≤ 500 mbar | |
3 Years |
Titolo del prodotto
Corning™ Bottle Top Dispensers