Learn More
Fisherbrand™ HDPE Wide Neck 1L Bottle Codice prodotto.: 10653802
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ HDPE Wide Neck 1L Bottle
Codice prodotto. 10653802
1 L
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
Codice prodotto. 10653802
Marca: Fisherbrand™ FB51441
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Tested and certified to meet UN standards for the safe transportation of hazardous materials
  • Supplied with tamper evident polypropylene cap
  • Color: Clear
  • Winchester pattern
  • Unapproved
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Colore Trasparente
Diametro collo esterno (sistema metrico) 45 mm
Materiale HDPE
Quantità 4
Larghezza (sistema metrico) 100
Certificazione/Conformità Tested and certified to meet UN standards for the safe transportation of hazardous materials
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tamper-evident
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ HDPE Wide Neck 1L Bottle >