Learn More
Fisherbrand™ Bouffant Caps Codice prodotto.: 17851772
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Bouffant Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17851772 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
White, 24 in.
Click to view available options
Colore:
White
Size:
24 in.
Codice prodotto. 17851772
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Comfortable, non-binding elastic band holds the cap securely on the head.
  • 10-12 gm2 spunbonded polypropylene (SBPP)
  • Strong, lightweight and breathable
  • Latex Free
  • Hand-made, flat round style, dual elastic
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Assenza di sostanze che danneggiano l’ambiente
    • Non tossico
Specifica
Product Type Bouffant
Size 24 in.
Materiale Spunbond Polypropylene
Colore White
Monouso Single-use
Senza lattice Yes
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema imperiale) 24 in.
Include Bouffant Cap Only
Struttura 10 to 12 g/m2 Spunbond Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Lab, Cleanroom, Industrial
Resistenza MD = 35N, CD = 23N
Stile Round
  • Diversi produttori
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Codice sconto: 24131
    Scade2025-06-08
    nuova offerta
    Shop Now
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Bouffant Caps >