Learn More
Scotch™ Nastro da imballo ad elevata adesione iniziale 311+
Box Sealing Tape 311 è un nastro da imballaggio industriale ad alte prestazioni per la sigillatura delle scatole in applicazioni di imballaggio esigenti.
Marca:  Scotch™ 7100220358
267.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17721679
  • 298.00€ / 6 rotoli
Spedizione stimata: 12-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Description
Description
  • Nastro per imballaggi industriali ad elevate prestazioni, sviluppato per applicazione in ambienti umidi e freddi
  • Eccellente per la sigillatura delle scatole in applicazioni critiche
  • Eccellenti prestazioni in un ampio range di temperature
  • Aderisce anche su cartone ondulato riciclato
  • Applicazione rapida e facile sia con dispenser manuali che con le nastratrici 3M-Matic™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Pressure-sensitive Acrylic
Tape
Box Sealing Tape
3248 ft.
1.88 in.
Transparent
Polypropylene
990 m x 48 mm
990 m
48 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers