Learn More
Scotch™ Nastro da imballo ad elevata adesione iniziale 311+
Box Sealing Tape 311 è un nastro da imballaggio industriale ad alte prestazioni per la sigillatura delle scatole in applicazioni di imballaggio esigenti.
29.00€ - 298.00€
Specifica
Tipo di adesivo Pressure-sensitive Acrylic
Colore Transparent
Formato Tape
Materiale Polypropylene
Product Type Box Sealing Tape
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensions (LxW) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensions (LxW) Prezzo Quantità e disponibilità  
17731679
Vedere i documenti
Scotch™
7100220442
66 m x 48 mm
29.00€
6 rotoli
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17721679
Vedere i documenti
Scotch™
7100220358
990 m x 48 mm
298.00€
6 rotoli
Spedizione stimata: 12-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Nastro per imballaggi industriali ad elevate prestazioni, sviluppato per applicazione in ambienti umidi e freddi
  • Eccellente per la sigillatura delle scatole in applicazioni critiche
  • Eccellenti prestazioni in un ampio range di temperature
  • Aderisce anche su cartone ondulato riciclato
  • Applicazione rapida e facile sia con dispenser manuali che con le nastratrici 3M-Matic™
Specifica
Specifica
Pressure-sensitive Acrylic
Tape
Box Sealing Tape
48 mm
Transparent
Polypropylene
1.88 in.