Learn More
Trajan™ BPX5 GC Capillary Columns
MS premium, low bleed phase designed for robustness and is suitable for a wide range of applications
Marca:  Trajan™ 054102
Codice prodotto. 12684945
  • 1215.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Very low bleed
  • High temperature
  • Non-polar
  • Ideal for GCMS
  • Applications include pesticides, herbicides, hydrocarbons, amines and phenols
Specifica
Specifica
Environmental GC Column
0.25 mm
0.25 μm
60 m