Learn More
Trajan™ BPX5 GC Capillary Columns
MS premium, low bleed phase designed for robustness and is suitable for a wide range of applications
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15218653
|
Trajan™
0541261 |
6 m | 0.32 mm | 1 μm |
N/A
|
N/A | |||
10567342
|
Trajan™
054112 |
12 m | 0.22 mm | 0.25 μm |
N/A
|
N/A | |||
10442341
|
Trajan™
054119 |
25 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
N/A
|
N/A | |||
10519452
|
Trajan™
054133 |
12 m | 0.53 mm | 0.25 μm |
N/A
|
N/A | |||
12684945
|
Trajan™
054102 |
60 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
N/A
|
N/A | |||
16662612
|
Trajan™
054154 |
60 m | 0.32 mm | 1 μm |
N/A
|
N/A | |||
16642612
|
Trajan™
054148 |
30 m | 0.53 mm | 1 μm |
N/A
|
N/A | |||
16622612
|
Trajan™
054131 |
25 m | 0.53 mm | 1 μm |
N/A
|
N/A | |||
10320941
|
Trajan™
054114 |
50 m | 0.22 mm | 0.25 μm |
N/A
|
N/A | |||
10269190
|
Trajan™
054134 |
25 m | 0.53 mm | 0.25 μm |
N/A
|
N/A | |||
15124079
|
Trajan™
0541345 |
30 m | 0.53 mm | 0.5 μm |
N/A
|
N/A | |||
10430081
|
Trajan™
054125 |
25 m | 0.32 mm | 0.5 μm |
N/A
|
N/A | |||
10268810
|
Trajan™
054113 |
25 m | 0.22 mm | 0.25 μm |
N/A
|
N/A | |||
10451031
|
Trajan™
054104 |
25 m | 0.15 mm | 0.25 μm |
N/A
|
N/A | |||
10791412
|
Trajan™
054142 |
30 m | 0.22 mm | 0.25 μm |
N/A
|
N/A | |||
10208670
|
Trajan™
054146 |
60 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
N/A
|
N/A | |||
10567532
|
Trajan™
054118 |
12 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
N/A
|
N/A | |||
10025450
|
Trajan™
054130 |
12 m | 0.53 mm | 1 μm |
N/A
|
N/A | |||
10300711
|
Trajan™
054127 |
12 m | 0.32 mm | 1 μm |
N/A
|
N/A | |||
15288643
|
Trajan™
054121 |
15 m | 0.25 mm | 1 μm |
N/A
|
N/A | |||
10616021
|
Trajan™
054145 |
30 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
N/A
|
N/A | |||
10177200
|
Trajan™
054144 |
15 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
N/A
|
N/A | |||
12905561
|
Trajan™
054100 |
15 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
N/A
|
N/A | |||
10762562
|
Trajan™
054126 |
50 m | 0.32 mm | 0.5 μm |
N/A
|
N/A | |||
15298643
|
Trajan™
054122 |
30 m | 0.25 mm | 1 μm |
N/A
|
N/A | |||
10661813
|
Trajan™
054099 |
10 m | 0.1 mm | 0.1 μm |
N/A
|
N/A | |||
10055400
|
Trajan™
054129 |
50 m | 0.32 mm | 1 μm |
N/A
|
N/A | |||
15248643
|
Trajan™
054110 |
30 m | 0.15 mm | 0.15 μm |
N/A
|
N/A | |||
15238643
|
Trajan™
0541011 |
30 m | 0.25 mm | 0.1 μm |
N/A
|
N/A | |||
15228663
|
Trajan™
0542170 |
15 m | 0.25 mm | 0.1 μm |
N/A
|
N/A | |||
Descrizione
- Very low bleed
- High temperature
- Non-polar
- Ideal for GCMS
- Applications include pesticides, herbicides, hydrocarbons, amines and phenols