Learn More
Brady™ 6000 Series Thermal Transfer Printer Ribbon IP™ Printer Enabled
6000 Series Thermal Transfer Printer Ribbon IP™ Printer Enabled is high density ribbon with excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
134.00€ - 262.00€
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Colore Black
Materiale Resin
Sterilità Non-sterile
Quantità 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Includes:
  • Spindle
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11503035
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
066202
1 in. 984 ft. 2.36 in. 6 cm
134.00€
300m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12849868
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
066226
1 in. 984 ft. 3.27 in. 8.3 cm
204.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11895261
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
065959
1 in. 984 ft. 4.33 in. 11 cm
262.00€
300m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R6000 Series Halogen-Free Resin Formulation offers excellent solvent, scratch and heat resistance when printed on the appropriate label material
  • Recommended for printing on glossy or very smooth label stocks, such as B-483 Ultra Aggressive Polyester and B-423 Permanent Polyester from Brady™
  • Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Compliance
RoHS compatibility: Pass 2002/95/EC
Specifica
Specifica
RoHS 2002/95/EC
Resin
1 Ea.
Black
Non-sterile
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Brady™ 6000 Series Thermal Transfer Printer Ribbon IP™ Printer Enabled