Learn More
Brady™ Etichette in poliestere Freezerbondz
Securely mark lab samples on smooth flat surfaces in challenging environments like liquid nitrogen and freezers with B-490 FreezerBondz™ Cryogenic Matte Polyester Labels.
Marca:  Brady™ 011259
Codice prodotto. 10580243
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Printable labels for thermal transfer printers
Freezerbondz labels can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen. They have good print smudge resistance, solvent resistance, and good high and low temperature performance.
  • Perform well in common laboratory environments such as liquid nitrogen and autoclave applications
  • For tube/vial applications these labels must be wrapped upon itself with at least 1/8 in. overlap
  • Color: White with Matte finish
  • Material: Polyester
Printer Compatibility:
  • Freezerbondz (11-877-244 through -248): BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Freezerbondz (11-877-249 through-251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printers
Autoclave, Freezer, Hot Water Baths (100°C), Liquid Nitrogen
Specifica
Specifica
RoHS 2002/95/EC
Acrilico permanente, Permanent
Opaca
Poliestere FreezerBondz™
Identificazione generale, identificazione in laboratorio
1
Rectangle
-196-130 °C
19.05 mm
1.62 in.
0.6 in.
TLS 2200/TLS PC Link Labels
Bianco
Etichetta
Etichetta per superfici fredde
Stampante termica
250 rullo/i
-320-266°F
0.053 mm
41.28 x 15 mm
41.28 mm
1.5 cm